missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-11 Antibody (4E11), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18244756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18244756 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18244756

Marca: Novus Biologicals NBP280100AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Caspase-11 Monoclonal antibody specifically detects Caspase-11 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Caspase-11
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 400000000000
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ich-3, CASP11, CASP-11, CASP4, CASP-4, caspase 4, apoptosis-related cysteine peptidase, Caspl
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Recombinant mouse caspase-11 (p20 fragment).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12363
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.