Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor (I) de la caspasa1
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Cantidad | 5 mg |
Descripción | Blanco |
Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Inhibidor potente, específico y reversible de las caspasas-1, 4 y 5 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 492,52 |
Sensibilidad | Sensible a la humedad |
Formulario | Polvo |
Clave InChI | KQCBPHUOVBKBPQ-SJVNDZIOSA-N |
SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O)C(=O)NC(=O)[C@H](C)N[C@@H](CC(O)=O)C=O |
Nombre IUPAC | (3S)-3-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]-3-methylbutanamido]-1-oxopropan-2-yl]amino}-4-oxobutanoic acid |