Learn More
Abnova™ CASP10 (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: SFREKLLIIDSNLGVQDVENLKFLCIGLVPNKKLEKSSSASDVFEHLLAEDLLSEEDPFFLAELLYIIRQKKLLQHLNCTKEEVERLLPTRQRVSLFRNLLYELSEGIDSENLKDMIFLLKDSLPKTEMTSLSFLAFLEKQGKIDEDNLTCLEDLCKTVVPKLLRNIEK
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_116756.2 |
| ID de gen (Entrez) | 843 |
| Nombre | caspase 10, apoptosis-related cysteine peptidase |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ALPS2, FLICE2, MCH4 |
| Símbolo de gen | CASP10 |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |