Learn More
Eurofins DiscoverX Casein Kinase 2α Protein, Active
Descripción
Mammalian casein kinase 2α1 (CK2a1) is a highly conserved serine-threonine protein kinase that is constitutively expressed in all eukaryotic cell types including yeast, insects, and vertebrates. The enzyme can utilize GTP or ATP as a phosphate donor. Casein kinase activity is stimulated by mitogens in a cell type-specific manner during development and embryogenesis. Inhibition of CK2α1 may be useful in the treatment of human squamous cell carcinoma, adenocarcinoma of the lung, prostatic hyperplasia and lymphomas.
GenBank J02853.1
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 20 mM MOPS pH 7.4, 1 mM EDTA, 50% glycerol, 1 mM benzamidine, 0.1% Triton X-100, 0.3% 2-mercaptoethanol. Liquid at -20°C. |
| Peso molecular | 48.7 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥69% |
| Expresión | Casein Kinase 2a, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.