missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Casein Kinase 2 alpha Polyclonal antibody specifically detects Casein Kinase 2 alpha in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Alias de gen | casein kinase 2, alpha 1 polypeptide, casein kinase II alpha 1 subunit, CK II alpha, CK2 catalytic subunit alpha, CK2A1casein kinase II subunit alpha, CKII, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, protein kinase CK2 |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?