missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 1 gamma Antibody (OTI4D9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18123678 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18123678 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18123678

Marca: Novus Biologicals NBP246384

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot, Immunohistochemistry

Casein Kinase 1 gamma Monoclonal specifically detects Casein Kinase 1 gamma in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno Casein Kinase 1 gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen casein kinase 1, gamma 1, casein kinase I isoform gamma-1, CKI-gamma 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1
Símbolos de los genes CSNK1G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-422 of human CSNK1G1(NP_071331) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 48.3 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53944
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.