missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Casein Kinase 1 gamma Antibody (OTI4D9), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18125132 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18125132 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125132

Marca: Novus Biologicals NBP271948AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Casein Kinase 1 gamma Monoclonal specifically detects Casein Kinase 1 gamma in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Casein Kinase 1 gamma
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4D9
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen casein kinase 1, gamma 1, casein kinase I isoform gamma-1, CKI-gamma 1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1
Símbolos de los genes CSNK1G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-422 of human Casein Kinase 1 gamma (NP_071331) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53944.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.