missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Casein Antibody (SR1341), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00€ - 472.00€
Especificaciones
| Antígeno | Casein |
|---|---|
| Clon | SR1341 |
| Dilución | Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 1:50 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18644634
|
Novus Biologicals
NBP3-22120-100ul |
100 μg |
472.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18644365
|
Novus Biologicals
NBP3-22120-50ul |
50 μg |
349.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Casein Monoclonal antibody specifically detects Casein in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| Casein | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| alpha, alpha-S1-casein, CASA, casein alpha s1, MGC149368 | |
| A synthesized peptide derived from human Casein (Uniprot #: P47710) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1341 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 1446 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto