missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Casein Antibody (SR1341), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22120-50ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Casein Monoclonal antibody specifically detects Casein in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
| Casein | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| SR1341 | |
| Western Blot 1:1000-1:5000, Immunoprecipitation 1:50 | |
| alpha, alpha-S1-casein, CASA, casein alpha s1, MGC149368 | |
| A synthesized peptide derived from human Casein (Uniprot #: P47710) | |
| 50 μg | |
| Cell Biology | |
| 1446 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido