Learn More
CART/CARTPT Antibody (3E4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18376658 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18376658 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18376658 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00009607M01
Mouse Monoclonal Antibody
CART/CARTPT Monoclonal antibody specifically detects CART/CARTPT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CART/CARTPT
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E4
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH29882
Alias de gen CART prepropeptide, CARTcocaine and amphetamine regulated transcript, cocaine- and amphetamine-regulated transcript protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CART (AAH29882, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MESSRVRLLPLLGAALLLMLPLLGTRAQEDAELQPRALDIYSAVDDASHEKELIEALQEVLKKLKSKRVPIYEKKYGQVPMCDAGEQCAVRKGARIGKLCDCPRGTSCNSFLLKCL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9607
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ