Descripción
- Gradilla transportadora con 18 compartimentos
- Especialmente diseñada para admitir bolsas Whirl-Pak™
- El acero de calibre 10 y 12 está fusionado para crear fuertes juntas y líneas rectas
- La gradilla está acabada con un revestimiento de polvo aplicado electrostáticamente
- Acabado resistente y duradero que soportará muchos materiales de laboratorio
- Cabe en los refrigeradores Playmate™ de tamaño normal y en los cofres de almacenamiento de huelo para muestras de leche Nasco™
- Esterilizable en autoclave
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Material | Acero |
| Posiciones | 18 compartimentos |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Bolsas Whirl-Pak™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 2 de 4,12 cm (1,625 pulg.) (compartimento) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 10,75 x 6,5 x 3 pulg (27,3 x 16,5 x 7,6 cm) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?