missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARD8 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18099793 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18099793 0.025 mL 25 microlitros
18057755 0.05 mL 0.05 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18099793

Marca: Novus Biologicals NB10056181SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

CARD8 Polyclonal specifically detects CARD8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CARD8
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Apoptotic protein NDPP1, CARD inhibitor of NF-kappaB-activating ligands, CARDINALFLJ18121, CARD-inhibitor of NF-kappa-B-activating ligand, caspase recruitment domain family, member 8, caspase recruitment domain-containing protein 8, DACAR, Dakar, KIAA0955DKFZp779L0366, NDPP, NDPP1MGC57162, TUCANFLJ18119, Tumor up-regulated CARD-containing antagonist of CASP9, tumor up-regulated CARD-containing antagonist of caspase nine
Símbolos de los genes CARD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full-length recombinant human TUCAN (CARD8) protein was used as immunogen. The recombinant protein sequence corresponds to GenBank no. gi 14424229 sp Q9Y2G2 CARD8_HUMAN.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22900
Especificidad de la prueba The gene encoding TUCAN produces, by alternative splicing, multiple transcripts, with introns, putatively encoding numerous different protein isoforms. Thus the molecular weight observed by SDS-PAGE can vary depending on the TUCAN form expressed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.