missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ CARD4 (Human) Recombinant Protein
Human CARD4 partial ORF ( AAH40339, 1 a.a. - 93 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH40339 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10392 |
Nombre | nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 |
Método de preparación | Wheat germ expression system |
Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015245
|
Abnova™
H00010392-Q02.10UG |
10 μg |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025245
|
Abnova™
H00010392-Q02.25UG |
25 μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sequence: MEEQGHSEMEIIPSESHPHIQLLKSNRELLVTHIRNTQCLVDNLLKNDYFSAEDAEIVCACPTQPDKVRKILDLVQSKGEEVSEFFLYLLQQL
Especificaciones
AAH40339 | |
nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CARD4, CLR7.1, NLRC1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
10392 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NOD1 | |
GST |