Learn More
Abnova™ CARD4 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16015245
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16015245
Marca: Abnova™ H00010392Q02.10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human CARD4 partial ORF ( AAH40339, 1 a.a. - 93 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MEEQGHSEMEIIPSESHPHIQLLKSNRELLVTHIRNTQCLVDNLLKNDYFSAEDAEIVCACPTQPDKVRKILDLVQSKGEEVSEFFLYLLQQL
Especificaciones
Número de acceso AAH40339
ID de gen (Entrez) 10392
Nombre nucleotide-binding oligomerization domain containing 1
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen CARD4, CLR7.1, NLRC1
Símbolo de gen NOD1
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer