missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CARD12 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18635039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 488
Código de producto.
18635039 0.1 mL; Alexa Fluor 488
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18635039

Marca: Novus Biologicals NB500225AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CARD12 Polyclonal antibody specifically detects CARD12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CARD12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARD12leucine rich repeat and CARD domaincontaining 4, caspase recruitment domain family, member 12, Caspase recruitment domain-containing protein 12, Clan protein, CLAN1ipaf, CLANCARD, LRR, and NACHT-containing protein, CLR2.1, Ice protease-activating factor, Ipaf, NLR family, CARD domain containing 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno N terminus (MNFIKDNSRALIQRMGM) of the A and B isoforms of the human CLAN protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 58484
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.