Learn More
CARD11/CARMA1 Antibody (SR1136), Novus Biologicals™
Código de producto. 18666234 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18666234 50 μg 50 microlitros
18626904 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18666234
Marca: Novus Biologicals NBP32221450ul
Rabbit Monoclonal Antibody
CARD11/CARMA1 Monoclonal antibody specifically detects CARD11/CARMA1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CARD11/CARMA1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1136
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen BIMP3card-maguk protein 1, CARD-containing MAGUK protein 1, Carma 1, CARMA1bcl10-interacting maguk protein 3, caspase recruitment domain family, member 11, caspase recruitment domain-containing protein 11, MGC133069
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CARD11/CARMA1 (Uniprot #: Q9BXL7)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84433
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG