missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase B2/CPB2 Antibody (OTI3D5), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18125433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18125433 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18125433

Marca: Novus Biologicals NBP270444AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Carboxypeptidase B2/CPB2 Monoclonal specifically detects Carboxypeptidase B2/CPB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carboxypeptidase B2/CPB2
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3D5
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen carboxypeptidase B2, carboxypeptidase B2 (plasma), carboxypeptidase B2 (plasma, carboxypeptidase U), Carboxypeptidase U, CPUEC 3.4.17.20, EC 3.4.17, PCPB, Plasma carboxypeptidase B, TAFIcarboxypeptidase B-like protein, Thrombin-activable fibrinolysis inhibitor, thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor
Símbolos de los genes CPB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 224-423 of human Carboxypeptidase B2/CPB2 (NP_001863) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.