Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 12.5 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 12.5-800 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Carboxypeptidase A2/CPA2. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Alias de gen | carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15 |
| ID de gen (Entrez) | 1358 |
| Mostrar más |