Learn More
Sal sódica carboximetilcelulosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023991
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449256 500 g 500 g
11459256 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18105.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Carboxymethylcellulose sodium salt is used in drilling muds, in detergents as a soil-suspending agent, in resin emulsion paints, adhesives, printing inks, textile sizes and protective colloid. It acts as a stabilizer in foods. It is also employed in pharmaceuticals as a suspending agent and excipients for tablets. It is used as viscosity modifiers to stabilize the emulsions. It is used as a lubricant in artificial tears and it is used to characterize enzyme activity from endoglucanases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de carboximetilcelulosa se utiliza en lodos de perforación, en detergentes como agente de suspensión del suelo, en pinturas de emulsión de resina, adhesivos, tintas de impresión, apresto y coloides protectores. Actúa como estabilizador en alimentos. También se emplea en productos farmacéuticos como agente de suspensión y excipiente para pastillas. Se utiliza como modificador de viscosidad para estabilizar emulsiones. Se utiliza como lubricante en lágrimas artificiales y se utiliza para caracterizar la actividad enzimática de endoglucanasas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethylcellulose sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,1829
Información de solubilidad Soluble in water.