missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18072448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18072448 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18072448

Marca: Novus Biologicals NBP298350R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase VIII/CA8
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase VIII/CA8 (P28651; Met1-Gln291).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 767
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.