missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase VB/CA5B Antibody (030), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Carbonic Anhydrase VB/CA5B Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase VB/CA5B in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Monoclonal |
| Alias de gen | Carbonate dehydratase VB, carbonic anhydrase 5B, mitochondrial, Carbonic anhydrase VB, carbonic anhydrase VB, mitochondrial, carbonic dehydratase, CA-VB, EC 4.2.1.1, MGC39962 |
| ID de gen (Entrez) | 11238 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?