missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (SPM487), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18104432 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18104432 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18104432

Marca: Novus Biologicals NBP234411AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX/CA9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM487
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Símbolos de los genes CA9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Microsomal fraction of human renal cortical tissue homogenate was used to develop this Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (SPM487).
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Recognizes a glycoprotein of ∼200kDa, identified as carbonic anhydrase IX (CAIX/gp200). Its epitope resides in the carbohydrate domain of gp200. It shows no significant cross-reactivity with other carbohydrate determinants, such as the Lewis blood group antigens, epithelial membrane antigen, HMFG, and AB blood group antigens. In normal kidney, gp200 is localized along the brush border of the pars convoluta and pars recta segments of the proximal tubule, as well as focally along the luminal surface of Bowmans capsule adjoining the outgoing proximal tubule. Reportedly, gp200 is expressed by 93% of primary and 84% of metastatic renal cell carcinomas. This monoclonal antibody may be useful in the investigations of carcinomas of proximal nephrogenic differentiation especially those showing tubular differentiation.
Especies diana Human, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.