missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (CA9/2993R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18696097 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18696097 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18696097

Marca: Novus Biologicals NBP308407APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human, Equine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IX/CA9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CA9/2993R
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Carbonic Anhydrase IX/CA9 protein (Uniprot: Q16790)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, HIF Target Genes, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Metastasis, Renal Cell Carcinoma Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 768
Especies diana Human, Equine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.