missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody (303123), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal antibody specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), ELISA (Matched Antibody Pair), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 303123 |
| Conjugado | mFluor Violet 610 SE |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunoprecipitation, ELISA Standard (Matched Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase IX, Pro59-Asp414, Accession # Q16790 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?