missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase IV/CA4 Antibody (039), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230399 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230399 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230399 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289518AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IV/CA4 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IV/CA4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Carbonic Anhydrase IV/CA4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 39
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CAIV, CA-IV, Car4, Carbonate dehydratase IV, carbonic anhydrase 4, carbonic anhydrase IVRP17, carbonic dehydratase IV, EC 4.2.1.1, retinitis pigmentosa 17 (autosomal dominant)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Carbonic Anhydrase IV/CA4 (NP_000708.1; Met1-Lys283).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 762
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Human CA2 Human CA3 Human CA5A Human CA5B Human CA8 Human CA9 Human CA10 Human CA12 Human CA13 Human CA14
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.