missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CAPZA2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200061201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18666972 0.02 mL 0.02 ml
18618172 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18666972 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2926430.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CAPZA2 Polyclonal antibody specifically detects CAPZA2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CAPZA2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CAPPA2CAPZ, capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 2, CapZ alpha-2, F-actin capping protein alpha-2 subunit, F-actin-capping protein subunit alpha-2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-286 of human CAPZA2 (NP_006127.1). MADLEEQLSDEEKVRIAAKFIIHAPPGEFNEVFNDVRLLLNNDNLLREGAAHAFAQYNLDQFTPVKIEGYEDQVLITEHGDLGNGKFLDPKNRICFKFDHLRKEATDPRPCEVENAVESWRTSVETALRAYVKEHYPNGVCTVYGKKIDGQQTIIACIESHQFQAKNFWNGRWRSEWKFTITPSTTQVVGILKIQVHYYEDGNVQLVSHKDIQDSLTVSNEVQTAKEFIKIVEAAENEYQTAISENYQTMSDTTFKALRRQLPVTRTKIDWNKILSYKIGKEMQNA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 830
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.