Learn More
Cytiva Capto DEAE, 25 ml
Código de producto. 10713832 Tienda Cytiva Productos
Código de producto. 10713832
Marca: Cytiva 17544310
Diseñado para satisfacer las demandas de los fabricantes modernos a gran escala. Cytiva Capto DEAE, 25 ml es un medio BioProcess de intercambio aniónico débil para la captura y purificación intermedia rápidas, eficientes y rentables de proteínas.
Capto DEAE está diseñado para la captura y purificación intermedia de proteínas a partir de grandes volúmenes de alimentación. Se compone de una matriz rígida de agarosa de caudal alto modificada con extensores de superficie de dextrano y un intercambiador aniónico de dietilaminoetil (DEAE) débil. La combinación de un alto volumen de rendimiento y una alta capacidad de unión dinámica para Capto DEAE aumenta la productividad en los procesos industriales posteriores. Capto DEAE resiste un procedimiento de limpieza «in situ» eficaz y riguroso y la estabilidad química garantiza una larga vida útil del medio.
  • Intercambiador de aniones débil para captura de alta productividad y purificación intermedia cuando es esencial un alto volumen de rendimiento
  • La alta capacidad de unión dinámica con un caudal alto aumenta la productividad.
  • El alto volumen de producción reduce los tiempos de proceso
  • Procesamiento rentable con operaciones de unidades más pequeñas.
  • Satisface las demandas industriales: seguridad de suministro, apoyo técnico y reglamentario integrales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Capto DEAE, 25 ml
Matriz Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano
Para utilizar con (aplicación) Capto DEAE es un intercambiador aniónico débil para fabricantes a gran escala. Satisface las demandas de captura y purificación intermedia rápidas y rentables de proteínas.
Tipo de ligando Dietilaminoetil
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %
Tamaño de partículas 90 μm, d50 v es el tamaño de partícula medio de la distribución de volumen acumulativa.
pH Desde 2 hasta 9
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto DEAE, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.