Learn More
Cytiva Capto adhere
Código de producto. 15237556 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15237556 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15237556
Marca: Cytiva 17544401
Una resina de intercambio de aniones multimodal diseñada para la purificación post-proteína A de anticuerpos monoclonales a escala de proceso. También se puede utilizar en el modo de enlazar/eluir.
  • Capto adhere es una resina BioProcess multimodal diseñada para la purificación post-proteína A de anticuerpos monoclonales (MAbs) a escala de proceso.
  • Compuesto por una matriz rígida de agarosa de alto flujo y un novedoso ligando multimodal.
  • El ligando multimodal fuerte da una selectividad diferente comparada con los intercambiadores de iones tradicionales. Capto adhere puede eliminar contaminantes clave como el ADN, proteínas de células huésped (HCP), proteína A lixiviada, dímeros y agregados más grandes y virus en un solo paso.
  • Junto con un paso de captura de proteína A, como MabSelect SuRe, Capto adhere permite el diseño de un proceso cromatográfico de dos pasos para MAbs.
  • Para un rendimiento óptimo de Capto adhere se recomienda la detección/optimización de las condiciones de carga, preferiblemente utilizando herramientas modernas de desarrollo de procesos de alto rendimiento, como placas de filtro de 96-pocillo PreDictor
  • Capto adhere está disponible en una gama de diferentes tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo.
  • Como miembro de la gama de resinas BioProcess, Capto adhere cumple con las demandas industriales con seguridad de suministro y soporte técnico y normativo integral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mL
Material Matriz de agarosa
Tipo de ligando Multimodal
Matrix Ion Exchange Chromatography Media
compliance-icons
Nombre del producto
  • capto adhere
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol