Learn More
Cytiva Medio de cromatografía Multimodal BioProcess™ Capto™ adhere ImpRes
Código de producto. 15121556 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15121556 25 ml 25 ml
15111556 100 ml 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15121556 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17371501
Includes
Certificado de análisis
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
El fuerte ligando multimodal de intercambio de aniones muestra una alta selectividad en comparación con el intercambiador de iones tradicional, lo que ofrece la posibilidad de resolver problemas de purificación difíciles. Elimina de forma eficiente los principales contaminantes que intervienen en los procesos de mAb, como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada, los agregados y los virus.
  • Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
  • Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
  • Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
  • Permite la separación de variantes cargadas con AcM
Evitar el uso de agentes oxidantes y detergentes aniónicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Estabilidad 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %
Para utilizar con (aplicación) Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Capacidad de intercambio aniónico De 0,08 a 0,11 mm Cl-/ml
Capacidad de unión De 45 a 85 mg de calmodulina/ml
Tipo de producto Medios Capto adhere ImpRes
Tamaño de partículas 40 μm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa de flujo alto
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Intercambiador aniónico fuerte multimodal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Capto adhere ImpRes, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol