Learn More
Erlab™ Captair 834 Smart Filtering Storage Cabinet
Erlab™ Captair 834 Smart Filtering Storage Cabinets provide a steady flow of air through the cabinet, capturing hazardous vapors in the filters, and returns clean air back to the room.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Resultados de filtración probados según la norma AFNOR NF X 15-211:2009 estándar: Norma francesa EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE |
---|---|
Fondo (métrico) | 500 mm |
Descripción | Consumo de energía: 45 W |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento con filtro sin conductos |
Altura (métrico) | 2140 a 2300 mm |
Descripción
- Filter AS - For organic vapors
- Filter BE - For acid vapors
- Filter F - For formaldehyde vapors
- Type 1C includes one carbon filter
- Type 1P2C includes one particulate filter and one two carbon filters
- Air Flow: 220 m3/h / 129 CFM
- Electrical Requirements: 80 to 220 V, 50/60 Hz
- Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymer
- Doors: Clear, chemical resistant acrylic for easy viewing
- 1 column that can be configured to handle liquids, powders, or both
- eGuard app (Android or iOS): For remote control to monitor the status of the storage cabinet, change the settings, and deliver safety alerts immediately to your devices (mobile, tablet and PC)
- Alarm if doors are left open
Especificaciones
Resultados de filtración probados según la norma AFNOR NF X 15-211:2009 estándar: Norma francesa EN 1822: 1998 (filtros HEPA H14 y ULPA U17) - marcado CE | |
Consumo de energía: 45 W | |
2140 a 2300 mm | |
Hasta 120 frascos de 1 l | |
5 |
500 mm | |
Armario de almacenamiento con filtro sin conductos | |
De 100 a 120 frascos | |
2 | |
900 mm |