Learn More
Erlab™ Armario de filtrado Captair 531 Midcap
Estos gabinetes de almacenamiento de químicos filtrantes Captair 531 Midcap brindan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Los usuarios tienen la mejor visión posible de los productos almacenados a través de sus puertas transparentes y se benefician de la proximidad de sus productos químicos diarios gracias a su pequeño tamaño.
Marca:  Erlab™ AB62
Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg
Código de producto. 17901692
  • 750.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): L 506 x P 242 x H 406
  • Caudal de aire 10 m3/h
  • Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 12 W
  • Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
  • La puerta es transparente y está fabricada con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
  • Filtración de carbón para gases y vapores :AS : Para vapores orgánicos - BE : vapores ácidos - F: Para vapores de formaldehído - K : Para vapores de amoníaco
  • Compartimentos de almacenamiento: 1
  • Se entrega con 1 estante + 1 bandeja
  • Tapetes absorbentes: 2
  • Capacidades de almacenamiento: aproximadamente 72 botellas de 20 ml o 10 x 500 ml según el tipo de envase utilizado.
Especificaciones
Especificaciones
Armario de filtración
9.5 in.
242 mm
19.9 in.
506 mm
1
CE, AFNOR NF X 15 211:2009
16 in.
Steel, Polymer
506 x 242 x 406 mm
White
406 mm
1