Learn More
Erlab™ Armario de filtrado Captair 1634 Smart
Estos armarios filtrantes para almacenamiento de productos químicos Captair 1634 Smart proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Su tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena.
5460.00€ - 8302.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
Color White
Fondo exterior (imperial) 26 in.
Dimensiones (Pr x An x Al) 660 x 1805 x 2270 mm
Altura exterior (imperial) 89.4 in.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17981682
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
AB51//03
Integrated Retention Tray, 4 Absorbing Mats, Storage for 240 x 1 L Glass Bottles
5460.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
17901672
Ver documentos Detalles de la promoción
Erlab™
AB51//04
16 Fixed Trays, 16 Absorbing Mats, Storage for 200 x 1 L Glass Bottles
8302.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U17)
  • Marcado CE
  • Dimensiones (mm): L 1805 x P 660 x H 2175/2270 (Altura mínima/máxima dependiendo de la columna de filtración).
  • Flujo de aire 220 m3/h / 129 CFM
  • Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 45 W
  • Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
  • Las puertas son transparentes y están fabricadas con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
  • El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
  • Tecnología de filtración 1 columna que se puede configurar para manejar líquidos, polvos o ambos
  • Siguiente configuración de la columna de filtración: filtración de carbón para gases y vapores y filtración de partículas para polvos
  • Sensor de detección para: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehídos
  • Sensores de puertas: alarma si las puertas se dejan abiertas
  • Compartimentos de almacenamiento: 4
  • Bloqueo de teclas
  • Listado de productos químicos Lista de productos químicos aprobados
  • Interfaz de comunicación: Cuando la luz parpadea: Las puertas se dejan abiertas - La contención está comprometida - Rotura del filtro
  • APLICACIÓN eGuard: para control remoto para monitorear el estado del gabinete de almacenamiento, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos
Especificaciones
Especificaciones
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998
26 in.
89.4 in.
Armario de filtración
2
White
660 x 1805 x 2270 mm
Steel, Polymer
71 in.