Learn More
ε-Caprolactama, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10207313 250 g Frasco de plástico 250 g
10001973 100 g Frasco de plástico 100 g
10439400 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10512284 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10207313
Marca: Thermo Scientific Acros 108232500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-60-2 | C6H11NO | 113.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-60-2
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00006936
Clave InChI JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo epsilon-caprolactam, caprolactam, 6-caprolactam, 2-oxohexamethylenimine, aminocaproic lactam, 2-azacycloheptanone, hexahydro-2h-azepin-2-one, 2h-azepin-2-one, hexahydro, 6-hexanelactam, hexanolactam
PubChem CID 7768
ChEBI CHEBI:28579
Nombre IUPAC azepan-2-ona
SMILES C1CCC(=O)NCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ε-Caprolactam
Punto de fusión 68°C to 71°C
Color Blanco
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Beilstein 21, V,6, 444
Fieser 09,316
Índice Merck 15, 1763
Información de solubilidad Solubility in water: 4560g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol,dimethylformamide,,ethanol,ether and tetrahydrofurfuryl alcohol,soluble in chlorinated hydrocarbons,cyclohexene,petroleum fractions,chloroform,benzene
Viscosidad 8.52 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • e-Caprolactam
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.