missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capmatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16491827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16491827 50 mg 50 miligramos
16478357 5 mg 5 miligramos
16471076 200 mg 200 miligramos
16466176 100 mg 100 miligramos
16425668 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491827

Marca: Medchem Express HY13404

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Capmatinib (INC280; INCB28060) is a potent, orally active, selective, and ATP competitive c-Met kinase inhibitor (IC50=0.13 nM).

Capmatinib can inhibit phosphorylation of c-MET as well as c-MET pathway downstream effectors such as ERK1/2, AKT, FAK, GAB1, and STAT3/5. Capmatinib potently inhibits c-MET-dependent tumor cell proliferation and migration and effectively induces apoptosis. Antitumor activity. Capmatinib is largely metabolized by CYP3A4 and aldehyde oxidase.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Capmatinib
CAS 1029712-80-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17FN6O
Cantidad 50 mg
Sinónimo INC280 INCB28060
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(C2=NN3C(N=C2)=NC=C3CC4=CC=C5N=CC=CC5=C4)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 412.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.42
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.