Learn More
Capmatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16478357
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16478357
Marca: Medchem Express HY13404
MedChemExpress Capmatinib (INC280; INCB28060) is a potent, orally active, selective, and ATP competitive c-Met kinase inhibitor (IC50=0.13 nM).
Capmatinib can inhibit phosphorylation of c-MET as well as c-MET pathway downstream effectors such as ERK1/2, AKT, FAK, GAB1, and STAT3/5. Capmatinib potently inhibits c-MET-dependent tumor cell proliferation and migration and effectively induces apoptosis. Antitumor activity. Capmatinib is largely metabolized by CYP3A4 and aldehyde oxidase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capmatinib
CAS 1029712-80-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H17FN6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo INC280 INCB28060
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (60.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (24.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(C2=NN3C(N=C2)=NC=C3CC4=CC=C5N=CC=CC5=C4)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 412.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.42
Porcentaje de pureza 98.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.