Learn More
CAP2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18684271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18684271 0.02 mL 0.02 ml
18633540 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18684271
Marca: Novus Biologicals NBP2921580.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
CAP2 Polyclonal antibody specifically detects CAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CAP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen 2810452G09Rik, adenylyl cyclase-associated protein 2, CAP 2, CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 (yeast), PI8, SERPINB8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-477 of human CAP2 (NP_006357.1). NMFNHLSAVSESIPALGWIAVSPKPGPYVKEMNDAATFYTNRVLKDYKHSDLRHVDWVKSYLNIWSELQAYIKEHHTTGLTWSKTGPVASTVSAFSVLSSGPGLPPPPPPLPPPGPPPLFENEGKKEESSPSRSALFAQLNQGEAITKGLRHVTDDQKTYKNPSLRAQGGQTQSPTKSHTPSPTSPKSYPSQKHAPVLELEGKKWRVEYQEDRNDLVISETELKQVAYIFKCEKSTIQIKGKVNSIIIDNCKKLGLVFDNVVGIVEVINSQDIQIQVMGRVPTISINKTEGCHIYLSEDALDCEIVSAKSSEMNILIPQDGDYREFPIPEQFKTAWDGSKLITEPAEIMA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10486
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG