Learn More
CAP2 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18684271 0.02 mL 0.02 ml
18633540 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18684271 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2921580.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
CAP2 Polyclonal antibody specifically detects CAP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CAP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen 2810452G09Rik, adenylyl cyclase-associated protein 2, CAP 2, CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 (yeast), PI8, SERPINB8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-477 of human CAP2 (NP_006357.1). NMFNHLSAVSESIPALGWIAVSPKPGPYVKEMNDAATFYTNRVLKDYKHSDLRHVDWVKSYLNIWSELQAYIKEHHTTGLTWSKTGPVASTVSAFSVLSSGPGLPPPPPPLPPPGPPPLFENEGKKEESSPSRSALFAQLNQGEAITKGLRHVTDDQKTYKNPSLRAQGGQTQSPTKSHTPSPTSPKSYPSQKHAPVLELEGKKWRVEYQEDRNDLVISETELKQVAYIFKCEKSTIQIKGKVNSIIIDNCKKLGLVFDNVVGIVEVINSQDIQIQVMGRVPTISINKTEGCHIYLSEDALDCEIVSAKSSEMNILIPQDGDYREFPIPEQFKTAWDGSKLITEPAEIMA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10486
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG