missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Antibody (352110R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30177491 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30177491 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB36551RJF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cannabinoid R2/CB2/CNR2 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R2/CB2/CNR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cannabinoid R2/CB2/CNR2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 352110R
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cannabinoid receptor 2 (macrophage), CB-2, CB2cannabinoid receptor 2, CX5testis-dominant CNR2 isoform CB2, hCB2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived transfected with human Cannabinoid R2/CB2/CNR2, Met1-Cys360, Accession # NP_001832
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1269
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.