missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18024075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18024075 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18024075 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1002427

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Polyclonal specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 2 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_057167.2
Alias de gen CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
Símbolos de los genes CNR1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-HTSEDGKVQVTRPDQ corresponding to internal region according to NP_001153732.1, NP_001153731.1, NP_001153730.1, NP_001153698.1, NP_149421.1.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1268
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize both reported isoforms. Isoform a (NP_057167.2; NP_001153732.1; NP_001153731.1; NP_001153730.1; NP_001153698.1) and isoform b (NP_149421.1).
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.