Learn More
Novus Biologicals™ Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Antibody (nimacimab) - Humanized, Novus Biologicals™
Código de producto. 30044279 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30044279 1 mg 1 miligramo
30044137 100 μg 100 microgramos
30046665 50 μg 50 microgramos
3 options
Código de producto. 30044279
Marca: Novus Biologicals™ NBP3281241mg
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Human Monoclonal Antibody
Cannabinoid R1/CB1/CNR1 Monoclonal antibody specifically detects Cannabinoid R1/CB1/CNR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cannabinoid R1/CB1/CNR1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon nimacimab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q96F85
Alias de gen CANN6CB1R, cannabinoid receptor 1 (brain), CB1A, CB1K5, CB-RCB1cannabinoid receptor 1, central cannabinoid receptor, CNR
Especie del huésped Human
Inmunógeno CB1/ CNR1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, GPCR, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1268
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG4