missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Canagliflozin, MedChemExpress

Código de producto. 16416697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16416697 5 mg 5 miligramos
16483978 10 mg 10 miligramos
16430337 50 mg 50 miligramos
16464986 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16416697

Marca: Medchem Express HY10451

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.

Canagliflozin (JNJ 28431754) is a selective SGLT2 inhibitor with IC50s of 2 nM, 3.7 nM, and 4.4 nM for mSGLT2, rSGLT2, and hSGLT2 in CHOK cells, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Canagliflozin
CAS 842133-18-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FO5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo JNJ 28431754
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (112.48 mM)
SMILES FC1=CC=C(C2=CC=C(CC3=C(C=CC([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)=C3)C)S2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 444.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.52
Porcentaje de pureza 97.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.