missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cAMP Antibody (RM466), Novus Biologicals™

Código de producto. 18692324 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18692324 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18692324

Marca: Novus Biologicals NBP318822

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

cAMP Monoclonal antibody specifically detects cAMP in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno cAMP
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RM466
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 0.05 - 0.5 μg/mL
Formulación 50% Glycerol/PBS, 1% BSA
Alias de gen Cyclic AMP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH-conjugated cAMP
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.