missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaMKIV Antibody (001), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203566 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18203566 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18203566 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290733AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CaMKIV Monoclonal specifically detects CaMKIV in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaMKIV
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen brain Ca(2+)-calmodulin-dependent protein kinase type IV, brain Ca++-calmodulin-dependent protein kinase type IV, calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV catalytic chain, CAM kinase- GR, CAM kinase IV, CaM kinase-GR, caMK, CaMK IV, CaMK-GR, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, IV, MGC36771
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CaMKIV (P08414; Met1-Tyr469).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 814
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.