Learn More
CaMKI gamma Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30229625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30229625 20 μL 20 microlitros
30226486 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30229625
Marca: Novus Biologicals NBP33842020ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CaMKI gamma Polyclonal antibody specifically detects CaMKI gamma in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CaMKI gamma
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen calcium/calmodulin-dependent protein kinase IG, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1G, CaM kinase I gamma, CaM kinase IG, CaMKI gamma, CaM-KI gamma, caMKIG, CaMK-like CREB kinase III, CLICKIII, dJ272L16.1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, VWS1CLICK III
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 217-476 of human CaMKI gamma (NP_065172.1).,, Sequence:, PPFYEETESKLFEKIKEGYYEFESPFWDDISESAKDFICHLLEKDPNERYTCEKALSHPWIDGNTALHRDIYPSVSLQIQKNFAKSKWRQAFNAAAVVHHMRKLHMNLHSPGVRPEVENRPPETQASETSRPSSPEITITEAPVLDHSVALPALTQLPCQHGRRPTAPGGRSLNCLVNGSLHISSSLVPMHQGSLAAGPCGCCSSCLNIGSKGKSSYCSEPTLLKKANKKQNFKSEVMVPVKASGSSHCRAGQTGVCLIM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57172
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG