Learn More
CaMKI gamma Antibody (3E2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18417379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mg; Unconjugated
Código de producto.
18417379 0.1 mg; Unconjugated
1 options
Código de producto. 18417379
Proveedor: Novus Biologicals H00057172M01
Mouse Monoclonal Antibody
CaMKI gamma Monoclonal antibody specifically detects CaMKI gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CaMKI gamma
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH32787
Alias de gen calcium/calmodulin-dependent protein kinase IG, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1G, CaM kinase I gamma, CaM kinase IG, CaMKI gamma, CaM-KI gamma, caMKIG, CaMK-like CREB kinase III, CLICKIII, dJ272L16.1, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, VWS1CLICK III
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CAMK1G (AAH32787, 1 a.a. ∽ 476 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MGRKEEDDCSSWKKQTTNIRKTFIFMEVLGSGAFSEVFLVKQRLTGKLFALKCIKKSPAFRDSSLENEIAVLKKIKHENIVTLEDIYESTTHYYLVMQLVSGGELFDRILERGVYTEKDASLVIQQVLSAVKYLHENGIVHRDLKPENLLYLTPEENSKIMITDFGLSKMEQNGIMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVITYILLCGYPPFYEETESKLFEKIKEGYYEFESPFWDDISESAKDFICHLLEKDPNERYTCEKALSHPWIDGNTALHRDIYPSVSLQIQKNFAKSKWRQAFNAAAVVHHMRKLHMNLHSPGVRPEVENRPPETQASETSRPSSPEITITEAPVLDHSVALPALTQLPCQHGRRPTAPGGRSLNCLVNGSLHISSSLVPMHQGSLAAGPCGCCSSCLNIGSKGKSSYCSEPTLLKKANKKQNFKSEVMVPVKASGSSHCRAGQTGVCLIM
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57172
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ