Learn More
Invitrogen™ Human CAMK2A (CaMKII Alpha), His Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Full Length.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | Q9UQM7 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 20mM tris with 50% glycerol, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 0.05% NP-40 and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 815 |
| Peso molecular | 56.8 kDa |
| Nombre | Human CAMK2A (CaMKII Alpha), His Tag |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.