missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaM Kinase II [p Thr286] Antibody (JE51-81), Novus Biologicals™

Código de producto. 30114782 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30114782 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30114782 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP332752

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CaM Kinase II Monoclonal antibody specifically detects CaM Kinase II in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaM Kinase II
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon JE51-81
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen Calcium/calmodulin-dependent protein kinase;Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta;CAM2;CAMK2;CAMK2B;CAMKB;CaMKIIbeta;MRD54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr286 of human CaM Kinase II. (Uniprot: Q13554)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 816
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.