missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaM Kinase II alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200058273 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18693176 25 μL 25 microlitros
18644526 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693176 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24679525ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CaM Kinase II alpha Polyclonal antibody specifically detects CaM Kinase II alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaM Kinase II alpha
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen Q13557
Alias de gen calcium/calmodulin-dependent protein kinase (CaM kinase) II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha, calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha-B subunit, CaM kinase II alpha subunit, CaM kinase II subunit alpha, CAMKAcalcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit alpha, CaMK-II alpha subunit, CaMK-II subunit alpha, CaMKIINalpha, CaM-kinase II alpha chain, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, KIAA0968calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II alpha chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: ELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILE
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Neurotransmission, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 815
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.