missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CaM Kinase I Monoclonal specifically detects CaM Kinase I in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CaM Kinase I |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 10 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | calcium/calmodulin-dependent protein kinase I, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1, CaM kinase I, CaM kinase I alpha, caM-KI, CaMKI, CaMKI-alpha, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, MGC120317, MGC120318 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Human CaM Kinase I protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?