missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CaM Kinase I Rabbit anti-Human, Clone: 10, Novus Biologicals™

Código de producto. 18279037 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18279037 100 μg 100 microlitros
18286227 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18279037

Marca: Novus Biologicals NBP290023100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CaM Kinase I Monoclonal specifically detects CaM Kinase I in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CaM Kinase I
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 10
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen calcium/calmodulin-dependent protein kinase I, calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1, CaM kinase I, CaM kinase I alpha, caM-KI, CaMKI, CaMKI-alpha, EC 2.7.11, EC 2.7.11.17, MGC120317, MGC120318
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human CaM Kinase I protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Protein Kinase, Sensory Systems, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8536
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.